Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con Suite LAB per Brady Workstation
Stampante industriale da tavolo a trasferimento termico ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica.
2140.00€ - 2570.00€
Specifica
Product Type Industrial Printer
Tipo di display Color Touchscreen
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 252.00 mm
Altezza (sistema metrico) 288.00 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Risoluzione Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Risoluzione Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
17177011
Vedere i documenti
Brady™
306880
300 dpi With Softwate Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17197011
Vedere i documenti
Brady™
306883
300 dpi With Software, Peel Function Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17117021
Vedere i documenti
Brady™
306886
600 dpi With Softwate Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17137021
Vedere i documenti
Brady™
306889
600 dpi With Software, Peel Function Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica, comunicazione voce/dati e laboratori.
  • La stampante garantisce una stampa accurata su tubetti, targhette, etichette, nastri, marcatori per cavi e molto altro.
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
  • La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Specifica
Industrial Printer
Trasferimento termico
288.00 mm
460.00 x 252.00 x 288.00 mm
Brady Workstation LAB Suite
Color Touchscreen
252.00 mm
460.00 mm
Monochrome
AC Adaptor