Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con Suite LAB per Brady Workstation
Stampante industriale da tavolo a trasferimento termico ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica.
Marca: Brady™ 306889
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideale per clienti che hanno bisogno di una stampa affidabile di volumi notevoli su materiali diversi in settori quali aerospaziale, difesa e trasporti pubblici, elettronica, automobilistico, logistica, impiantistica elettrica, comunicazione voce/dati e laboratori.
- La stampante garantisce una stampa accurata su tubetti, targhette, etichette, nastri, marcatori per cavi e molto altro.
- La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
- La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Industrial Printer | |
Trasferimento termico | |
288.00 mm | |
460.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
With Software, Peel Function | |
150.00 mm/s | |
Brady Workstation LAB Suite | |
i7100-600P-EU-LABS |
Color Touchscreen | |
252.00 mm | |
460.00 mm | |
Monochrome | |
Peel and Present module pre-installed. It ships with an EU power cord, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English, a printed user manual in English and Brady Workstation Laboratory ID Suite | |
600 dpi | |
AC Adaptor |