Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
In polipropilene in modo da renderli indistruttibili e altamente trasparenti. Becher graduati in plastica con manico Buerkle™
3.15€ - 29.67€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11921521
|
Buerkle™
7104-0100 |
100 mL |
3.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10531853
|
Buerkle™
7104-0250 |
250 mL |
4.88€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11941521
|
Buerkle™
7104-0500 |
500 ml |
6.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10699772
|
Buerkle™
7104-1000 |
1000 ml |
8.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11866433
|
Buerkle™
7104-2000 |
2000 mL |
16.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10476663
|
Buerkle™
7104-3000 |
3000 mL |
23.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10174634
|
Buerkle™
7104-5000 |
5000 mL |
29.67€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Graduazioni a inchiostro blu permanente
- Traslucidi
- Autoclavabili a 121°C
- Adatti per prodotti alimentari
- Manico e beccuccio integrali per versare il contenuto in modo agevole e senza gocciolamenti
Specifica
Transparent | |
Suitable for Foodstuff | |
Autoclavable | |
Blue Graduated Scale |
Polypropylene | |
Becher | |
Sì |