Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
In polipropilene in modo da renderli indistruttibili e altamente trasparenti. Becher graduati in plastica con manico Buerkle™
Marca: Buerkle™ 7104-0500
5.45 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Permanent blue ink graduations
- Translucent
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Integral handle and spout for easy drip-free pouring
Specifica
Trasparente | |
210 mm | |
PTFE (polipropilene) | |
270 mm | |
6 conf. | |
Sì | |
Blu |
160 mm | |
500 ml | |
Adatto per l'uso con gli alimenti | |
Maniglia | |
Becher | |
Sì |