Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000479
1092.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25045" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
- Omogeneizzazione di alimenti (frullati, omogeneizzati, bevande) e preparazione di ripieni (es. carne, verdure)
- Omogeneizzazione/frantumazione di compresse
- Omogeneizzazione di foglie di tabacco
- Preparazione di ceramica e pasta ceramica
- Lavorazione di fibre tessili
Specifica
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Stainless Steel | |
High Volume Disperser |
100 to 2500 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel |