Descrizione
- DuPont™ Tychem™ 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, misure da SM a 3 X. Volto, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso.
Gli indumenti Tychem™ 4000 sono realizzati in tessuto leggero, morbido e resistente (<700 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
Tychem™ 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze. La tuta è adatta per l'uso in una varietà di settori, inclusi gas e petrolio, ingegneria chimica e per l'uso da parte di team di risposta ai materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza.
Specifications
Specifications
| Product Type | Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche |
| Size | 3 X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Tychem |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Stile della caviglia | Elastico |
| Tipo di chiusura | Parte anteriore |
| Tipo di giuntura | Cucito, Con rubinetto |
| Sterilità | Non sterile |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?