Learn More
Eppendorf™ Adattatori per provette e sistemi di campionamento del sangue standard in cestelli rotondi da 85 ml
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
Marca:  Eppendorf™ 5702719005
193.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11512215
  • 196.00€ / pezzi 2
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapter for Rotor A-4-38
  • For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
2.6 to 7 mL
12 mm
2 Pack
Vacutainer
Round bucket in Rotor A-4-38
20