Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a fondo tondo in polipropilene
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati. Le piastre Eppendorf™ DeepWell a fondo sferico in polipropilene combinano un design dal nuovo pozzetto con un sistema di codifica a colori sofisticato per facilitare la lettura e l'orientamento. La geometria del pozzetto consente pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
Marca:  Eppendorf™ 0030501306
205.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10695223
  • 208.00€ / pezzi 20
Focus on Agri-Science Testing
Usa il codice promozionale 24136 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • LoBind - free of surface coating e.g., silicone
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
  • LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
  • LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
  • Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Bianco
96
2000 ul
20/conf.
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 e linee guida EN 13485
–86 °C
Polipropilene
Non-sterile
Conical Bottom (V-well)
Preparazione e conservazione di campioni, colture di batteri e lieviti, isolamento di DNA e RNA con produttività elevata