Learn More
IKA™ Tappetino adesivo universale
Aderisce alle piastre degli agitatori in caso di cambi frequenti delle tipologie e dei formati dei recipienti. Il tappetino adesivo universale Stickmax IKA™ consente un movimento di inclinazione laterale per rimuovere facilmente il recipiente. Adatto per la disinfezione.
Marca:  IKA™ 0003920000
64.13 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10567655
  • 67.50€ / Pezzo
Spotlight
Usa il codice promozionale 24156 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tappetino adesivo universale per agitatori. Ideale per recipienti di tipo e dimensione sempre diversi
  • Autoadesivo
  • I recipienti possono essere rimossi facilmente grazie al movimento di inclinazione laterale
  • Adatto per disinfezione
  • Dimensioni (L x P): 200 x 200 mm
  • Temperature ambiente consentita: 5- 80 °C
  • Velocità massima: 300 giri/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tappetino adesivo
200 mm
Frequently changing vessel types and sizes
200 x 200 mm
200 mm
Agitatori a scuotimento