Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola senza tappi
Packaged in partitioned trays, without caps
Marca:  DWK Life Sciences 224704
109.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10399043
  • 198.00 / pezzi 200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Partitioned trays provide an easy way to inventory samples or to store empty vials.
  • Autoclavable
  • Clear or Amber Vials
    • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
    • Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
    Order Info
    Tappi disponibili separatamente
    Compliance
    Le fiale trasparenti rispettano i requisiti USP di tipo 1 e ASTM™ E 438 di tipo 1, classe A. Le fiale ambra rispettano i requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Trasparente
    Vetro borosilicato
    2 x Shrink-wrapped Packs
    2.2 dr.
    Tappo a vite
    ASTM Tipo I, Classe A, USP Tipo I
    17 mm
    8.0 ml
    A vite
    60 mm
    M-T File™ e rack per fiale