Learn More
Heidolph™ Set ancorette per agitatori
Codice prodotto. 10393073 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forma:
Cilindrico
Oval
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Forma unitSize
10393073 30 x 10 mm Oval pezzi 3
10157841 25, 40, 50 mm Cilindrico Pezzo
10333033 15 x 6 mm Oval pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10393073 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5095500000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
  • Confezione da 3 pz.
  • La forma è simile a quella del pallone e garantisce una miscelazione completa
  • Dotata di nucleo magnetico ovale, ha una forza maggiore rispetto alle ancorette con nucleo magnetico cilindrico.
Per applicazioni in:
  • Pallone a fondo rotondo, ad esempio per le miscele di reazione
Capacità di agitazione (H2O) max.:
  • 100 - 250 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 30 x 10 mm
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale PTFE
Quantità 3/Pk.
Forma Oval
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.