Learn More
Syngene™ UV Safety Shield
Safety shield designed to offer UV protection.
199.00€ - 218.00€
Specifica
Tensione | 110/230 V |
---|---|
Linea di prodotti | Syngene |
Da utilizzare con (applicazione) | UV Protection |
Product Type | Safety Shield |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16534351
![]() |
Syngene™
UV-SHIELD-SMALL |
Small |
199.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16524351
![]() |
Syngene™
UV-SHIELD-LARGE |
Large |
218.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- The wearing of safety equipment according to laboratory regulations is recommended
- Small Shield Dimensions: 14 W x 19 in. H
- Large Shield Dimensions: 14 W x 24 in. H
Specifica
110/230 V | |
Syngene | |
UV Protection | |
Safety Shield |