Learn More
Urea, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568274 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15568274
Marca: Avantor J.T.Baker 420605
Edge
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 1L = 1.32kg
Peso formulazione 60.06
Grado USP