Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Codice prodotto. 12594316 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Spessore:
0.16 mil
Tipo:
Pellicola per finestre
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 500
Codice prodotto. 12594316
Marca: Cole-Parmer™ 3526
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione Circles
Diametro (sistema imperiale) 2.5 in.
Diametro (sistema metrico) 6.35 cm
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Materiale Ultralene
Quantità 500/scatola
Temperature Range (Metric) Up to 100°C
Spessore 0.16 mil