Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Mini-Cooler
Codice prodotto. 16320686 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Matrice:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Colore:
Blue
Green
Descrizione:
Clear Lid
Gel Filled Lid
Withstand Temperature (Metric):
-20°C
0°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16320686
Marca: Heathrow Scientific™ HS120073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The True North™ Mini Cooler protects temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer. The Mini Cooler is ideal for keeping PCR™ reagents, enzymes, and other biochemical reagents cool while working at the bench.
  • Polycarbonate construction
  • Cooler has rubber non-slip feet
  • Gridded and keyed one-position lid for easy sample identification
  • Available with lid filled with insulating gel
Specifica
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Descrizione Clear Lid
Da utilizzare con (applicazione) Tubes
Capacità Tubes
Quantità 1 Ea.
Matrice 3 x 4
Materiale Polycarbonate
Tipo Cooler
Capacità (sistema metrico) 0.5 to 2 mL
Withstand Temperature (Metric) -20°C