Learn More
Velp Scientifica™ Provette per analisi
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DK6/48 e serie UDK
Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Unità di distillazione serie UDK
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 6
Descrizione
- Available in different counts
- Available in different sizes and diameters
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tubes |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 48 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DK6/48 e serie UDK |