Learn More
Syngene™ Visible Light Converter
GREENER_CHOICE
Use the Visible Light Converter in conjunction with your UV transilluminator. Screen provides a white surface for visualising visible protein gels.
Marca:  Syngene™ GX-CONVERT5
Codice prodotto. 12804068
  • 165.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use the Visible light converter in conjunction with a UV transilluminator provides a white surface for visualising visible protein gels.
Specifica
Specifica
Fixed
UV (White)
Converter Plate
302 nm
G:BOX Systems