Learn More
Synoptics™ Syngene™ Blue Light Converter Screen
GREENER_CHOICE
Convert UV to blue light for imaging of Safe Dyes - use with Uv transilluminators
Marca:  Synoptics™ CONVERTBLUE-2530
Codice prodotto. 15799489
  • 505.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • UV-to-blue light converter screen
  • Area 25 x 30cm
convertor, uv to blue, blue screen
Specifica
Specifica
Safe dyes
Syngene Gbox
25 x 30cm
Blue
1Each
Convertor Screen