Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
GREENER_CHOICE
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
Marke:  Agilent BioTek SH1M2F-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17208069
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Certifications
CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Absorption: 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
46,4 cm
18,3 in.
11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
0 bis 4 AD
13 in.
33 cm
Firmeneigene Hybrid-Technologie
2 Spritzenpumpen
Max. 130 W
2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz
< 55 lb.
14,8 in.
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning
Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
0 bis 20%
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
4-Zonen-Inkubation bis 70 °C
Linear, orbital, doppelt orbital
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
50/60 Hz
Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
H1M2F.
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
±0,1 % (CO2 und O2)
Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm)
25 kg
37,5 cm
Fotodiode, PMT
Xenon-Blitz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt