Learn More
Memmert™ Support Basket with Perforated Mounting Shelf
Support basket with perforated mounting shelf for conical flasks clips
129.00€ - 252.00€
Specifica
Tipo | Support Basket With Perforated Mounting Shelf (Stainless Steel) |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17120315
|
Memmert™
WTB15B48814 |
WTB15 |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17120345
|
Memmert™
WTB24B48814 |
WTB24 |
129.00€
Pezzo |
N/A | |||||
17130375
|
Memmert™
WTB35B48815 |
WTB35 |
252.00€
Pezzo |
N/A | |||||
17160395
|
Memmert™
WTB50B48815 |
WTB50 |
252.00€
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
- Use of test tube racks not possible
- Has grid perforations to take clips for conical flasks
Specifica
Support Basket With Perforated Mounting Shelf (Stainless Steel) | |
Stainless Steel |