Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membrane, Gridded
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | Bulk with Parchment Separators |
| Materiale | PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Colore della griglia | Nero |
| N. per confezione | 200/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |