Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
112.16€ - 155.20€
Specifica
| Quantità | 100 Pk. |
|---|---|
| Colore | White |
| Product Type | Spatula |
| Materiale | Polypropylene |
| Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Size | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Larghezza (sistema metrico) lama | Size | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17564666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-100 |
100 mm | 20 mm | Standard | Non-sterile |
127.00€ 115.05€ / pezzi 100 Risparmia 11.95€ 9% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17574666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-100S |
100 mm | 20 mm | Standard | Sterile |
151.00€ 138.35€ / pezzi 100 Risparmia 12.65€ 8% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17584666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-150 |
150 mm | 20 mm | Standard | Non-sterile |
129.00€ 117.54€ / pezzi 100 Risparmia 11.46€ 8% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17594666
![]() |
Sampling Systems™
8440A-150S |
150 mm | 20 mm | Standard | Sterile |
153.00€ 139.50€ / pezzi 100 Risparmia 13.50€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17504676
![]() |
Sampling Systems™
8440A-250 |
250 mm | 20 mm | Standard | Non-sterile |
134.00€ 122.51€ / pezzi 100 Risparmia 11.49€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17514676
![]() |
Sampling Systems™
8440A-250S |
250 mm | 20 mm | Standard | Sterile |
170.00€ 155.20€ / pezzi 100 Risparmia 14.80€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 26-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17524676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-100 |
122.00€ 112.16€ / pezzi 100 Risparmia 9.84€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||||
17534676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-100S |
100 mm | 10 mm | Narrow | Sterile |
148.00€ 135.43€ / pezzi 100 Risparmia 12.57€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17544676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-150 |
150 mm | 10 mm | Narrow | Non-sterile |
126.00€ 114.72€ / pezzi 100 Risparmia 11.28€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
17554676
![]() |
Sampling Systems™
8440N-250 |
250 mm | 10 mm | Narrow | Sterile |
128.00€ 116.71€ / pezzi 100 Risparmia 11.29€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 15-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
Descrizione
- Our open ended disposable V spatula are ideal for sampling, raw material testing and general goods in testing.
- Manufactured to the highest standard in a medical cleanroom to ensure cleanliness and supplied with full documentation.
- Available in 2 widths and 3 lengths to ensure you have the right sampling tool for the job.
- The narrow versions are ideal if you want to put the sample into the test tube or take a small sample.
- The longer version is ideal when you want to take more of a cross sectional sample.
- The disposable V spatula comes pre bagged and ready to use.
- Simply unwrap and use.
- No cleaning or cleaning validation is required.
- Available in 2 versions, either sterile or non sterile versions.
- Sterile and non sterile spatulas are ideal when a robust tool is required.
- Made from high quality PS that conforms to the latest food grade, EC and FDA standards.
- BSE/TSE free.
- Batch certificates of conformity supplied.
- Moulded and packed in a medical cleanroom to maintain cleanliness.
Specifica
| 100 Pk. | |
| White | |
| Spatula | |
| Polypropylene |