Learn More
Heathrow Scientific Spatula Round End and Tapered Flat End, Stainless Steel
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
19.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Mirror finish with round flat and tapered flat ends
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | Spatula Stainless Steel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Round End, Tapered End |
| Rivestimento | Nickel-Plated |
| Colore | Silver |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Spatula |
| Finitura | Mirror |
| Da utilizzare con (applicazione) | Powders, Granular Material |
| Vedi altri risultati |