Learn More
Sodium phosphate monobasic dihydrate, meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 339, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NaH2PO4 · 2H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 156.01g/mol |
| Percent Purity | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |