Learn More
Sodium Bromide, ≥99%, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
12kg
2.50kg
500g
pezzi 6
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Bromide |
| Quantità | 12 kg |
| Formula lineare | NaBr |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ethanol, Soluble in water |
| IUPAC Name | sodium;bromide |
| Peso formulazione | 102.89g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | ReagentPlus |
| Imballaggio | Drum with inliner |
| Vedi altri risultati |