Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
Sartolab RF 50, PES Vacuum Filtration Units are designed for the sterile filtration of samples up to 50 mL.
591.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Tipo di filtro | Vacuum Filter |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MultiStation |
Materiale | Polystyrene |
Materiale (membrana) | PES |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17961003
![]() |
Sartorius
180F01--------E8 |
0.45 μm |
591.00€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17542075
|
Sartorius
180E01--------E8 |
0.22 μm |
591.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Highest flow rates with a large filtration surface
- No loss of protein with a low protein affinity membrane
- Low hold-up volume due to an optimized membrane support
- Minimized risk of contamination with a complete ready-to-use unit
- Can be used as a stand-alone system or with the Sartolab™ Multistation
Specifica
Single-use | |
MultiStation | |
PES | |
Non-sterile |
Vacuum Filter | |
Polystyrene | |
50 mL | |
50 mL |