Learn More
Velp Scientifica™ RC 5 Hotplate
Sfoglia Tutto Velp ProdottiDescrizione
RC 5 è dotato di una piastra realizzata in lega di alluminio, con un diametro di 135 mm, che garantisce una temperatura omogenea e un trasferimento di calore ottimale su tutta la superficie.
RC 5 è la soluzione ideale per le applicazioni di laboratorio di tutti i giorni, come l'ebollizione di liquidi, la preparazione di soluzioni, la dissoluzione di tamponi e reagenti.
Diverse funzioni di sicurezza, come i circuiti di sicurezza e la protezione da sovratemperature, garantiscono una completa protezione per gli operatori.
Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra che rendono RC 5 una piastra robusta, resistente e affidabile.
Il pannello di controllo frontale è stato accuratamente studiato per ottimizzare l'esperienza dell’utente.
RC 5 è progettata per durare nel tempo ed è garantita per 3 anni.
Specifica
Specifica
| Materiale corpo | Aluminum |
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Tipo di unità di controllo | Analog |
| Size | 135 mm dia. |
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C to 310°C |
| Peso (sistema metrico) | 1.4 kg |
| Wattage | 600 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Specifiche di sicurezza | Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C) |
| Tipo di spina | EU |
| Vedi altri risultati |