Learn More
Pyridine, Honeywell™
Codice prodotto. 16675743 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
35 kg
Codice prodotto. 16675743
Marca: Honeywell Research Chemicals 16037S35KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifications
Materiale o nome chimico Pyridine
CAS 110-86-1
CAS max % 1
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless
Densità 0.98 g/cm3 (20°C)
pH 8.8
Punti di ebollizione 115°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 20°C
Formula molecolare C5H5N
Quantità 35 kg
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC Name piridina
Molecular Weight (g/mol) 79.10