Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Guanti da laboratorio in nitrile in scatola per scienze biologiche
GREENER_CHOICE
La gamma PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprende cinque guanti in nitrile con tre livelli di protezione. Per l'uso in laboratori, ambienti di ricerca e aree pulite con applicazioni nei settori farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, delle biotecnologie e della lavorazione/manipolazione degli alimenti.
16.35€ - 17.35€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17884871
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS121XS
X-Small
16.35€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17864871
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS121SM
Small
16.35€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17854871
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS121MD
Medium
16.35€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17844871
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS121LG
Large
16.35€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17874871
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS121XL
X-Large
17.35€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I guanti in nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrono comfort e protezione grazie a:
PROTEZIONE BARRIERA
  • Test e standard completi
  • AQL medio del settore (1,0)
  • 3 livelli di protezione codificati a colori con spessore crescente
  • Testato contro 57 sostanze chimiche, fino a 14 farmaci chemioterapici e Fentanyl
  • Non sono realizzati con lattice di gomma naturale, per una protezione contro le allergie di tipo IV
SOSTENIBILITÀ
  • Il nostro stabilimento di produzione dei guanti Safeskin (Tailandia) utilizza il 92% di energia rinnovabile.
  • I dispenser sono realizzati con materiali riciclati fino all'85% e le custodie con materiali riciclati fino al 100%.
  • I guanti per scienze biologiche PUREZERO™ sono prodotti in uno stabilimento conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale.
AFFIDABILITÀ DELLA FORNITURA
  • Consegnati attraverso la nostra catena di fornitura globale verticalmente integrata
  • Sostenuta da oltre 20 anni di esperienza nella produzione di guanti da esame in nitrile per il mercato industriale.
  • Tracciabilità delle materie prime fino alla loro fonte originaria
  • Prodotti presso il nostro stabilimento Safeskin in Tailandia
Specifica
Specifica
CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
No
Laboratory
Dark Blue
Fingertip Textured
0.15 mm
Nitrile
0.12 mm
Nitrile Examination Glove
6 mil
Yes
LFS121
12 in.
14 Chemotherapy Drugs
No
1
Single-use
6 mil
4.7 mil
Powder Free
Non-sterile
0.15 mm
Con bordino
42 MPa (Target)
30.5 cm