Learn More
Pen-Strep (10,000 IU/mL, 10 mg/mL), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17368573 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
20mL
Codice prodotto. 17368573
Marca: MP Biomedicals 091670246
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pen-Strep (10,000 IU/mL, 10 mg/mL) is a double antibiotic solution containing 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin.
  • The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • This solution contains 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10,000 IU/mL Penicillin, 10 mg/mL Streptomycin
Quantità 20 mL
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.