Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Kit
Clean up PCR reactions and gel extractions with a two-in-one approach. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Kit is optimized for recovery and elution volume when purifying DNA fragments via both applications.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740609.250
521.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11992242
  • 936.00 CHF / 250 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up is designed for fast purification of PCR products, such as DNA from enzymatic reactions, as well as the extraction of DNA fragments from TAE or TBE agarose gels.
  • Two applications in one kit—One buffer to process both sample types, with only one loading step
  • High recovery for fragments down to 50 bp—Average recovery from 60–90%
  • Minimized elution volume of 15μL—Highly concentrated DNA
  • Binding buffer with pH indicator—Ensures optimal binding conditions
  • Separate buffers for single stranded DNA and RNA or for SDS-containing samples available separately
  • Suitable for all kinds of agarose gels and a variety of buffer systems (e.g. TAE, TBE)
  • Complete removal of contaminations: nucleotides, primers, enzymes, mineral oil, PCR additives, detergents, dyes
  • Applications: purification of PCR products, extraction of DNA from agarose or polyacrylamide gels, and downstream applications (cloning, sequencing, PCR, restriction analysis)
Kit contents: NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up columns, collection tubes (2mL), binding buffer with pH indicator, wash buffer and elution buffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt