Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Holds: 38 Pipettes
Descrizione
- Adatto per 38 pipette in 3 file
- 1° fila: 10 pipette da 100 ml (max 550 mm), distanza astine 20 mm
- 2. fila: 14 pipette da 25 ml, distanza astine 26 mm
- 3° fila: 14 pipette da 10 ml, distanza astine 26 mm
- Supporto per ML/2 per ricon.carrello/controllo braccio irroratore
Specifica
Specifica
| Product Type | E 405/1 Carelli 1/1 |
| Modello | E 405/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipette |
| Quantità | 1 ogni |