Learn More
Labconco™ Tube Holders for Fast-Freeze™ and Lyph-Lock™ Flasks
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Marca:  Labconco™ 7442600
Codice prodotto. 10123292
  • 341.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Hold tubes in upright position inside 900mL or larger Fast-Freeze Flasks and 750mL or larger Lyph-Lock Flasks Stainless steel
Specifica
Specifica
Tube Holder
Stainless Steel
900ml or larger fast freeze™ flasks and 750ml or larger lyph lock flasks
8.33 cm
14.4 cm
0.5 kg
750, 900 mL
Hold tubes in upright position
3.5 in.
5.6 in.
0.5 lb.