Learn More
Labconco™ Left Side Interior Self Storage Kit for Precise™ Glove Boxes
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Precise Basic Glove Box
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Provides additional usable surface area for small items inside the glove box
- Consists of four stainless steel shelves, two epoxy-coated steel vertical uprights
- 4.4D x 21.25W x 20.0 in. H
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Precise Basic Glove Box |
| Altezza (sistema imperiale) | 20 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 5 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 2.3 Kg |
| Profondità (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 21.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8 cm |
| Include | 4 Stainless Steel Shelves, 2 Epoxy Coated Steel Vertical Uprights |
| Profondità (sistema metrico) | 11.17 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 53.97 cm |
| Vedi altri risultati |