Learn More
Syngene™ HILED Lighting (GM) Upgrade
GREENER_CHOICE
HILED lighting upgrade from RGB or RIR, designed to allow for the addition of UV, Far Red, Red, Green, or Blue.
Marca:  Syngene™ GM-HILED-UPGD-UV
Codice prodotto. 16327565
  • 1130.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Required equipment: GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR
  • Bag of parts to be fitted by professional
  • Works with GBOX mini only
Specifica
Specifica
UV
GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR
Lighting