Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 20 L
The Hei-PLATE Mix 20 L magnetic stirrer without heating function is ideal for applications up to 20 L and can gently stir your solution in a speed range of 100 to 1400 rpm.
Marca:  Heidolph™ 506-54100-00
490.55 EUR valido fino al 2025-07-31
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17535596
  • 836.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Basato sulla nostra serie collaudata di agitatori magnetici con funzione di riscaldamento, Hei-PLATE Mix 20 l è stato sviluppato specificamente per applicazioni con sostanze termolabili. Questo modello è infatti privo di riscaldamento.
  • L’agitatore magnetico Hei-PLATE Mix 20 l senza funzione di riscaldamento è ideale per applicazioni fino a 20 litri ed è in grado di miscelare in modo delicato la soluzione con una velocità regolabile da 100 a 1.400 giri/min. Inoltre, la velocità di agitazione aumenta gradualmente fino a raggiungere il valore programmato. In questo modo si evitano gli schizzi, un avvio brusco o addirittura lo sgancio dell’asta di miscelazione.
  • La piastra superiore brevettata Kera-Disk™ è in alluminio con rivestimento di ceramica, resistente agli agenti chimici e ai graffi, e possiede un diametro di 145 mm. Grazie alle sue dimensioni particolari, la piastra è adatta all’impiego con diversi accessori e campioni occupando al contempo poco spazio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 to 1400 rpm
Aluminum Alloy
TFT
115/230 V
5.7 in.
Various Styles
Hei-PLATE Mix 20 L
6.6 lb.
11
20 L
Round
800 W
145 mm
Aluminum
Agitatore magnetico
3 kg