Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE Coated Wire Tube Rack, Blue
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Matrice:
2 x 6
6 x 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemically-resistant
- Good to temperatures down to -40°C
- Autoclavable
- Rack suitable for bijou bottles and low-profile tubes up to 25 mm dia.
- Mesh bottom support
Specifica
Specifica
| Product Type | Wire Frame Tube Rack |
| Descrizione | HDPE Coated Wire Tube Rack |
| Matrice | 2 x 6 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes |
| Materiale | HDPE-coated Wire |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |