Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
125.51€ - 250.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Meets NFPA Class 1
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Materiale SMS Fabric (H300)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
30274726
Vedere i documenti
O&M
10824
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
186.53€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274692
Vedere i documenti
O&M
10830
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
168.12€
pezzi 300
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274731
Vedere i documenti
O&M
10836
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
239.45€
pezzi 300
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274752
Vedere i documenti
O&M
10840
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
250.00€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274728
Vedere i documenti
O&M
10845
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
125.51€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274765
Vedere i documenti
O&M
10848
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
146.69€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
30274664
Vedere i documenti
O&M
10854
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
189.22€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Specifica
Specifica
Autoclavable
Blue
SMS Fabric (H300)
Yes
Meets NFPA Class 1
Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Non-sterile
Sterilization Wrap