Learn More
Glycerol Solution, puriss p.a., 86 to 89% (T), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15615700
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
Codice prodotto. 15615700
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 497825L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., 86-89% (T)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol solution
Punto di fusione 20°C
Densità 1.252g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 290°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Imballaggio Poly bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 5 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Peso formulazione 92.09g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 86 to 89% (T)