Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per criogenia e autoclave per M710
Codice prodotto. 17827984
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 25.4 mm
15.24 x 41.28 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 48.26 mm
9.53 x 25.4 mm
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Spessore (sistema metrico):
0.065 mm
0.081 mm
Certificazione/Conformità:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17827984
Marca: Brady™ 311978
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette FreezerBondz per stampanti per etichette M710
  • L'etichetta è applicabile su superfici congelate, tra cui vetro e polipropilene conservato in azoto liquido
  • Buona resistenza a sbavature di stampa, solventi e temperature estreme da -196 a 100 °C
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.4 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-118-492