Learn More
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominal value: 59.0 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16000150
Click to view available options
Quantità:
3 x 80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 16000150
Marca: Paragon Scientific FPPMCC1
UKAS certified standards are specifically designed for use in regular instrument performance checks. Packed in 3 x 80mL single shot bottles assuring the highest level of sample integrity. Typically used in the analysis of petroleum products with flash points above 40°C and below 360°C.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Packaged in 3 X 80mL bottles
  • One bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss
  • Fully traceable to International Standards
  • Supplied with MSDS
  • Tamper evident security packaging
  • 12 Month shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Quantità 3 x 80 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • flash point standard - Pensky Martens
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: diesel fuel
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.