Learn More
Agilent BioTek Epoch Microplate Spectrophotometer
GREENER_CHOICE
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marke:  Agilent BioTek EPOCHH-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287989
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Gen5 Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware.
Hinweis: Die auf dem Foto gezeigte Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Platte hat Kat. Nr. 14-120-14)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Das Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer verfügt über eine Monochromator-basierte Optik für einen filterfreien, breiten Wellenlängenbereich für UV-Vis-Absorptionsmessungen. Diese Messungen können in vielen Mikrotiterplattenformaten und in 2 μl-Proben durchgeführt werden, wenn die verfügbare Take3-Mikrovolumenplatte verwendet wird.
Die Steuerung von Epoch erfolgt über die Softwareschnittstelle von Gen5, mit einfacher Programmierung und leistungsstarker Datenanalyse. Dieser robuste, wartungsarme Mikrotiterplatten-Absorptionsleser ist ein kostengünstiges System. Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit sorgen für Zeitersparnis bei Laborabläufen.
Certifications
CE-Kennzeichnung, NRTL Safety Agency
Compliance
EN61326-1:2006; EN61326-2-6:2006; EN61000-4-2; EN61000-4-3, EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät
6- bis 384-Well-Platten
±2 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
12 in.
7,7 in.
50/60 Hz
EPOCH
0,0001 OD
200 bis 999 nm
6,8 kg
30,5 cm
Xenon-Blitzlampe
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
5 nm
0,5 mm
30,5 cm
19,6 cm
Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5
±0,2 nm
100/240 V
< 15 lb.
12 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt