Learn More
Memmert™ Entry Port Left Centre/Centre
For introducing connections at the side. Moisture tight and can be closed by flap and silicone stopper
Marca:  Memmert™ IPP410ecoF0
Codice prodotto. 17170225
  • 138.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Standard position left centre/centre
  • Not for model size 260 with light module
  • Not for model size 110 with light module
Specifica
Specifica
Moisture tight
IPP410eco