Learn More
Labconco™ Drying Train for Controlled Atmosphere Glove Box
Codice prodotto. 15528723 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Labconco Controlled Atmosphere Glove Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15528723
Marca: Labconco™ 5061303
Drying train with two molecular sieve columns
  • Drying train with two molecular sieve columns
  • For controlled atmosphere glove boxes
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Labconco Controlled Atmosphere Glove Boxes
Peso (sistema imperiale) 17 lb.
Peso (sistema metrico) 7.7 Kg
Descrizione Two Columns
Product Type Glove Box Accessory
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 1.55 A
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Atmosphere Applications
Frequenza 50/60 Hz