Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000478
872.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25045" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
- Omogeneizzazione di alimenti e preparazione di creme spalmabili e farciture (es. carne, verdure)
- Preparazione di vari cosmetici (balsami per labbra, creme, rossetti,...)
- Preparazione di rivestimenti per compresse e omogeneizzazione/frantumazione di compresse
- Preparazione di campioni per l'analisi del DNA, campioni di tessuti organici e dispersioni di tessuti organici.
- Omogeneizzazione di foglie di tabacco
- Preparazione di pigmenti, inchiostri, vernici e paste ceramiche
- Lavorazione di fibre tessili
- Dispersione di derivati del petrolio (ad es. asfalto
Specifica
Dispersing Tool | |
40 to 175 mm | |
Stainless Steel | |
Multi-use Dispersing Tool |
50 to 2000 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel | |
1 Ea. |