Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000462
881.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25045" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17881177
  • 928.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
  • Omogeneizzazione di alimenti e preparazione di farciture (es. carne, verdure)
  • Preparazione campioni per analisi DNA, campioni organici e dispersioni di tessuti organici
  • Omogeneizzazione delle foglie di tabacco
  • Lavorazione di fibre tessili
Specifica
Specifica
Dispersing Tool
40 to 175 mm
Stainless Steel
Fibrous Sample Disperser
50 to 2000 mL
Autoclavable
Stainless Steel
1 Ea.