Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
Marca:  VELP Scientifica™ A00000472
1064.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25045" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17841187
  • 1120.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
  • Omogeneizzazione di alimenti (Frullati, omogeneizzati, bevande)
  • Preparazione di ripieni per alimenti (es. carne, verdure)
Specifica
Specifica
Dispersing Tool
40 to 175 mm
Stainless Steel
Solid-in-liquid Dispersing Tool
1000 to 4000 mL
Autoclavable
Stainless Steel
1 Ea.