Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
Marca: VELP Scientifica™ A00000473
1064.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25045" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
- Preparazione campioni per analisi DNA e tessuti organici
- Dispersioni di tessuti organici
Specifica
Dispersing Tool | |
10 to 50 mm | |
Stainless Steel | |
Organic Tissue Disperser |
0.2 to 50 mL | |
Autoclavable | |
Stainless steel | |
1 Ea. |