Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densità:
0.6597 g/mL (20°C)
0.7264 g/mL (20°C)
0.7788 g/mL (20°C)
0.8383 g/mL (20°C)
0.8556 g/mL (20°C)
0.8708 g/mL (20°C)
0.9376 g/mL (20°C)
0.9817 g/mL (20°C)
1.0257 g/mL (20°C)
1.0677 g/mL (20°C)
1.1258 g/mL (20°C)
1.1917 g/mL (20°C)
1.2849 g/mL (20°C)
1.6226 g/mL (20°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Descrizione
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging (please refer to standard for shelf life).
- Manufactured in the United Kingdom and available from stock for immediate dispatch
Specifica
Specifica
| Densità | 0.8383 g/mL (20°C) |
| Quantità | 60 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DEN20-04
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted