Learn More
Corning™ Cell Culture Phosphate Buffered Saline (1X)
BIOPHARMA
With low endotoxin content. Without calcium and magnesium.
143.00€
Specifica
Content And Storage 2° to 30°C
Diluizione 1 X
Formulazione Potassium Dihydrogen Phosphate 0.144g/L, Sodium Chloride 9g/L, Disodium Phosphate 0.795g/L
pH 7.3 to 7.5
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15373631
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
21-040-CM
6 x 1000 mL
143.00€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
Phosphate buffered saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate, and in some formulations potassium chloride and potassium phosphate. PBS helps to maintain a constant pH and is isotonic and non-toxic to cells. This formulation does not contain calcium and magnesium.
Specifica
Specifica
2° to 30°C
Potassium Dihydrogen Phosphate 0.144g/L, Sodium Chloride 9g/L, Disodium Phosphate 0.795g/L
Liquid
1 X
7.3 to 7.5